2-(Aminomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid, N-BOC protected 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-5-fluorobenzeneboronic acid
PC2666-1G
APOSPC2666-1GEA
125
EUR
APOSPC2666-1G
2-(Aminomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid, N-BOC protected 98%
2-(Aminomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid, N-BOC protected
Formel:
C₁₂H₁₇BFNO₄ Schmelzpunkt: 98…102 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04115639 CAS-Nummer: 850568-43-3 |