3-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, 3-Fluoro-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, 3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
PC2667-25G
APOSPC2667-25GEA
115
EUR
APOSPC2667-25G
3-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 96%
3-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BFO₄ Molecular Weight: 197.96 g/mol Schmelzpunkt: 180…184 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04115665 CAS-Nummer: 505083-04-5 |