2-Aminomethyl-5-fluorobenzeneboronic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC2668-1G
APOSPC2668-1GEA
285
EUR
APOSPC2668-1G
2-Aminomethyl-5-fluorobenzeneboronic acid hydrochloride
2-Aminomethyl-5-fluorobenzeneboronic acid hydrochloride
Formel:
C₇H₉BFNO₂·HCl Molecular Weight: 205,42 g/mol Schmelzpunkt: 152…158 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115666 CAS-Nummer: 850568-03-5 |