4-Ethoxy-3-fluorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2669-1G
APOSPC2669-1GEA 0 EUR
APOSPC2669-1G
4-Ethoxy-3-fluorphenylboronsäure
4-Ethoxy-3-fluorphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₀BFO₃
Schmelzpunkt: 108…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115667
CAS-Nummer: 279263-10-4