2,3-Difluorbenzonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2677-25G PC2677-5G PC2677-1G
APOSPC2677-25GEA 109 EUR
APOSPC2677-25G APOSPC2677-5G APOSPC2677-1G
2,3-Difluorbenzonitril 98%
2,3-Difluorbenzonitril
Formel: C₇H₃F₂N
Siedepunkt: 188 °C
Dichte: 1,254 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009976
CAS-Nummer: 21524-39-0
EINECS: 244-418-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR