2,3-Difluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2677-25G
PC2677-5G
PC2677-1G
APOSPC2677-25GEA
109
EUR
APOSPC2677-25G
APOSPC2677-5G
APOSPC2677-1G
2,3-Difluorbenzonitril 98%
2,3-Difluorbenzonitril
Formel:
C₇H₃F₂N Siedepunkt: 188 °C Dichte: 1,254 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009976 CAS-Nummer: 21524-39-0 EINECS: 244-418-3 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...