2,4'-Difluorbenzophenon 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone

PC2690B-100G PC2690B-25G PC2690B-5G
APOSPC2690B-100GEA 50.9 EUR
APOSPC2690B-100G APOSPC2690B-25G APOSPC2690B-5G
2,4'-Difluorbenzophenon 97%
2,4'-Difluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈F₂O
Molecular Weight: 218.2 g/mol
Siedepunkt: 176…178 °C/16mmHg
Schmelzpunkt: 22…24 °C
Dichte: 1.244 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000319
CAS-Nummer: 342-25-6
EINECS: 206-441-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR