(2-Chloro-5-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2716-1G
APOSPC2716-1GEA
21.9
EUR
APOSPC2716-1G
(2-Chloro-5-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
(2-Chloro-5-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
Formel:
C₆H₇Cl₂FN₂ Molecular Weight: 197,0400 g/mol Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094167 CAS-Nummer: 502496-25-5 |