2,3-Difluorbenzoylchlorid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,3-Difluorbenzoesäurechlorid

PC2722-25G
APOSPC2722-25GEA 137 EUR
APOSPC2722-25G
2,3-Difluorbenzoylchlorid 97%
2,3-Difluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₂O
Siedepunkt: 189…190 °C
Dichte: 1,423 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042499
CAS-Nummer: 18355-73-2
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR