2,5-Difluorbenzoylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,5-Difluorbenzoesäurechlorid

PC2724-10G PC2724-100G PC2724-25G PC2724-5G
APOSPC2724-10GEA 37.9 EUR
APOSPC2724-10G APOSPC2724-100G APOSPC2724-25G APOSPC2724-5G
2,5-Difluorbenzoylchlorid 98%
2,5-Difluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₂O
Siedepunkt: 92…93 °C/34mmHg
Dichte: 1,425 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009929
CAS-Nummer: 35730-09-7
EINECS: 252-701-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR