2,6-Difluorbenzoylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,6-Difluorbenzoesäurechlorid

PC2725-100G PC2725-250G
APOSPC2725-100GEA 59.9 EUR
APOSPC2725-100G APOSPC2725-250G
2,6-Difluorbenzoylchlorid 98%
2,6-Difluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₂O
Siedepunkt: 72…75 °C/13mmHg
Dichte: 1,404 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000659
CAS-Nummer: 18063-02-0
EINECS: 241-971-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR