3,5-Difluorbenzoylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3,5-Difluorbenzoesäurechlorid

PC2728-100G PC2728-25G
APOSPC2728-100GEA 186 EUR
APOSPC2728-100G APOSPC2728-25G
3,5-Difluorbenzoylchlorid 98%
3,5-Difluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₂O
Siedepunkt: 173…175 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010309
CAS-Nummer: 129714-97-2
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR