2,4-Difluorbenzylalkohol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (2,4-Difluorphenyl)methanol

PC2730-25G
APOSPC2730-25GEA 56.7 EUR
APOSPC2730-25G
2,4-Difluorbenzylalkohol 98%
2,4-Difluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆F₂O
Molecular Weight: 144.12 g/mol
Siedepunkt: 51…52 °C/1mmHg
Dichte: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009983
CAS-Nummer: 56456-47-4
EINECS: 260-191-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR