2,3-Difluorbenzylamin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (2,3-Difluorophenyl)methanamine

PC2734W-1G PC2734W-5G PC2734W-25G
APOSPC2734W-1GEA 23.2 EUR
APOSPC2734W-1G APOSPC2734W-5G APOSPC2734W-25G
2,3-Difluorbenzylamin 98%
2,3-Difluorbenzylamin
Formel: C₇H₇F₂N
Siedepunkt: 65 °C/4mmHg
Dichte: 1,223 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070793
CAS-Nummer: 72235-51-9
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR