2,3-Difluorbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2,3-Difluorophenyl)methanamine
PC2734W-1G
PC2734W-5G
PC2734W-25G
APOSPC2734W-1GEA
23.2
EUR
APOSPC2734W-1G
APOSPC2734W-5G
APOSPC2734W-25G
2,3-Difluorbenzylamin 98%
2,3-Difluorbenzylamin
Formel:
C₇H₇F₂N Siedepunkt: 65 °C/4mmHg Dichte: 1,223 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00070793 CAS-Nummer: 72235-51-9 UN: 2735 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...