2,4-Difluorbenzylamin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (2,4-Difluorophenyl)methanamine

PC2735-100G
APOSPC2735-100GEA 75.4 EUR
APOSPC2735-100G
2,4-Difluorbenzylamin 98%
2,4-Difluorbenzylamin
Formel: C₇H₇F₂N
Molecular Weight: 143.14 g/mol
Siedepunkt: 55…57 °C/8mmHg
Dichte: 1.204 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010142
CAS-Nummer: 72235-52-0
EINECS: 276-502-0
UN: 2735
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR