3,5-Difluorbenzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Brom-3,5-difluortoluol
PC2746-25G
APOSPC2746-25GEA 37.7 EUR
APOSPC2746-25G
3,5-Difluorbenzylbromid 98%
3,5-Difluorbenzylbromid
Formel: C₇H₅BrF₂
Molecular Weight: 207,02 g/mol
Siedepunkt: 64…66 °C/5mmHg
Dichte: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010304
CAS-Nummer: 141776-91-2
UN: 3265
ADR: 8,II