2,4-Difluorbiphenyl
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Difluoro-1,1-biphenyl
PC2749-1G
APOSPC2749-1GEA 109 EUR
APOSPC2749-1G
2,4-Difluorbiphenyl
2,4-Difluorobiphenyl
Formel: C₁₂H₈F₂
Schmelzpunkt: 61…66 °C
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00042515
CAS-Nummer: 37847-52-2
EINECS: 253-690-2
UN: 3152
ADR: 9,II