4,4'-Difluorbiphenyl 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: PFB Nr. 15, 1-Fluor-4-(4-fluorphenyl)benzol

PC2750-5G PC2750-10G PC2750-1G
APOSPC2750-5GEA 52.2 EUR
APOSPC2750-5G APOSPC2750-10G APOSPC2750-1G
4,4'-Difluorbiphenyl 97%
4,4'-Difluorbiphenyl
Formel: C₁₂H₈F₂
Siedepunkt: 254…255 °C
Schmelzpunkt: 88…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000349
CAS-Nummer: 398-23-2
EINECS: 206-910-6
UN: 3152
ADR: 9,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR