4-(Trifluormethoxy)zimtsäure 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2756-1G PC2756-500MG
APOSPC2756-1GEA 0 EUR
APOSPC2756-1G APOSPC2756-500MG
4-(Trifluormethoxy)zimtsäure 96%
4-(Trifluormethoxy)zimtsäure
Formel: C₁₀H₇F₃O₃
Schmelzpunkt: 185…186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066338
CAS-Nummer: 783-13-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR