2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC2759-1G PC2759-250MG PC2759-5G
APOSPC2759-1GEA 116 EUR
APOSPC2759-1G APOSPC2759-250MG APOSPC2759-5G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₄O₂S
Siedepunkt: 100…102 °C/8mmHg
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01090999
CAS-Nummer: 1744-43-0
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR