DFDNB (1,5-Difluor-2,4-dinitrobenzol) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
DFDNB
PC2770-25G
PC2770-5G
PC2770-100G
APOSPC2770-25GEA
120
EUR
APOSPC2770-25G
APOSPC2770-5G
APOSPC2770-100G
DFDNB (1,5-Difluor-2,4-dinitrobenzol) 97%
DFDNB (1,5-Difluor-2,4-dinitrobenzol)
Protein cross-linking agent.J. Biol. Chem., 971, 246, 6489 also: Biochem.Biophysics. Res. Commun., 1973, 53, 302.
Formel:
C₆H₂F₂N₂O₄ Molecular Weight: 204.09 g/mol Siedepunkt: 132 Schmelzpunkt: 72…74 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007052 CAS-Nummer: 327-92-4 EINECS: 206-324-0 UN: 2811 ADR: 6.1 II |