DFDNB (1,5-Difluor-2,4-dinitrobenzol) 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: DFDNB

PC2770-25G PC2770-5G PC2770-100G
APOSPC2770-25GEA 120 EUR
APOSPC2770-25G APOSPC2770-5G APOSPC2770-100G
DFDNB (1,5-Difluor-2,4-dinitrobenzol) 97%
DFDNB (1,5-Difluor-2,4-dinitrobenzol)

Protein cross-linking agent.J. Biol. Chem., 971, 246, 6489 also: Biochem.Biophysics. Res. Commun., 1973, 53, 302.

Formel: C₆H₂F₂N₂O₄
Molecular Weight: 204.09 g/mol
Siedepunkt: 132
Schmelzpunkt: 72…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007052
CAS-Nummer: 327-92-4
EINECS: 206-324-0
UN: 2811
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR