Bis(4-fluorphenyl)methan 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4,4'-Difluorodiphenylmethane

PC2776-1G
APOSPC2776-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2776-1G
Bis(4-fluorphenyl)methan 98%
Bis(4-fluorphenyl)methan
Formel: C₁₃H₁₀F₂
Molecular Weight: 204.22 g/mol
Siedepunkt: 156…160 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 29…30 °C
Dichte: 1.145 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000360
CAS-Nummer: 457-68-1
EINECS: 207-274-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR