(S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4,4-difluoro-butyric acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4,4-difluorobutanoic acid
PC27883-250MG
APOSPC27883-250MGEA
136
EUR
APOSPC27883-250MG
(S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4,4-difluoro-butyric acid
(S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4,4-difluoro-butyric acid
Formel:
C₁₉H₁₇F₂NO₄ Molecular Weight: 361,339 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06796145 CAS-Nummer: 467442-21-3 |