5-Bromo-2-iodobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC27894-250MG
APOSPC27894-250MGEA
79.9
EUR
APOSPC27894-250MG
5-Bromo-2-iodobenzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-iodobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₅BrFI Molecular Weight: 314.921 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31664892 CAS-Nummer: 2244088-43-3 UN: 3265 ADR: 8 III |