3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC27902-1G
PC27902-250MG
APOSPC27902-1GEA
609
EUR
APOSPC27902-1G
APOSPC27902-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride
Formel:
C₈H₅BrF₄O Molecular Weight: 273.022 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31664895 CAS-Nummer: 2169407-53-6 UN: 3265 ADR: 8 III |