3-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC27915-250MG
APOSPC27915-250MGEA
79.9
EUR
APOSPC27915-250MG
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₄BrF₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31664902 CAS-Nummer: 1785082-71-4 UN: 3265 ADR: 8,III |