1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC2792-250MG
APOSPC2792-250MGEA
105
EUR
APOSPC2792-250MG
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95+%
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂ Molecular Weight: 212,171 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094197 CAS-Nummer: 99498-65-4 |