2-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC27927-250MG
APOSPC27927-250MGEA
79.9
EUR
APOSPC27927-250MG
2-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₅BrF₂ Molecular Weight: 207.015 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22491732 CAS-Nummer: 1823057-15-3 UN: 3265 ADR: 8 II |