4-Bromo-2,6-difluorobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC27936-250MG
APOSPC27936-250MGEA
79.9
EUR
APOSPC27936-250MG
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₄BrF₃ Molecular Weight: 225.006 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31664910 CAS-Nummer: 2244087-29-2 UN: 3261 ADR: 8 III |