2-Hydrazinyl-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC27940-1G
APOSPC27940-1GEA
1210
EUR
APOSPC27940-1G
2-Hydrazinyl-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Hydrazinyl-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₇H₅F₆N₃ Molecular Weight: 245,125 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00068122 CAS-Nummer: 129015-67-4 |