2-Hydrazinyl-4,6-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC27941-1G
APOSPC27941-1GEA 1210 EUR
APOSPC27941-1G
2-Hydrazinyl-4,6-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Hydrazinyl-4,6-bis(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅F₆N₃
Molecular Weight: 245,125 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00215672
CAS-Nummer: 176762-26-8