3-Chloro-2-(1H-pyrazol-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC27946-1G
APOSPC27946-1GEA
1570
EUR
APOSPC27946-1G
3-Chloro-2-(1H-pyrazol-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-(1H-pyrazol-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₉H₅ClF₃N₃ Molecular Weight: 247,604 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00231891 CAS-Nummer: 246022-25-3 |