(2E)-3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-2-[(1E)-(methoxyimino)methyl]prop-2-enenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC27947-1G
APOSPC27947-1GEA 1570 EUR
APOSPC27947-1G
(2E)-3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-2-[(1E)-(methoxyimino)methyl]prop-2-enenitrile, tech
(2E)-3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-2-[(1E)-(methoxyimino)methyl]prop-2-enenitrile
Formel: C₁₁H₇ClF₃N₃O
Molecular Weight: 289,641 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11656719
CAS-Nummer: 337919-85-4