(2Z)-2-[(1E)-(Methoxyimino)methyl]-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC27948-1G
APOSPC27948-1GEA
1570
EUR
APOSPC27948-1G
(2Z)-2-[(1E)-(Methoxyimino)methyl]-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enenitrile, tech
(2Z)-2-[(1E)-(Methoxyimino)methyl]-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enenitrile
Formel:
C₁₂H₉F₃N₂O Molecular Weight: 254,208 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00663671 CAS-Nummer: 337919-86-5 |