2-Oxo-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC27950-1G
APOSPC27950-1GEA
874
EUR
APOSPC27950-1G
2-Oxo-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
2-Oxo-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₃H₇F₃N₂O Molecular Weight: 264,203 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00215071 CAS-Nummer: 140692-40-6 |