1-Butyl-3-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC27952-1G
APOSPC27952-1GEA
1570
EUR
APOSPC27952-1G
1-Butyl-3-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
1-Butyl-3-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one
Formel:
C₁₆H₁₈FNO₂ Molecular Weight: 275,318 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01871391 CAS-Nummer: 477846-21-2 |