(2E)-2-[(2-Fluorophenyl)methylidene]-1-azabicyclo[3.2.2]nonan-4-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC27957-1G
APOSPC27957-1GEA
1570
EUR
APOSPC27957-1G
(2E)-2-[(2-Fluorophenyl)methylidene]-1-azabicyclo[3.2.2]nonan-4-one, tech
(2E)-2-[(2-Fluorophenyl)methylidene]-1-azabicyclo[3.2.2]nonan-4-one
Formel:
C₁₅H₁₆FNO Molecular Weight: 245,292 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02081951 CAS-Nummer: 477848-24-1 |