(2Z)-2-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]methylidene}-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC27959-1G
APOSPC27959-1GEA
1570
EUR
APOSPC27959-1G
(2Z)-2-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]methylidene}-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, tech
(2Z)-2-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]methylidene}-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol
Formel:
C₁₅H₁₆F₃NO Molecular Weight: 283,289 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02082072 CAS-Nummer: 477848-43-4 |