(2Z)-2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC27960-1G
APOSPC27960-1GEA
1570
EUR
APOSPC27960-1G
(2Z)-2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
(2Z)-2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one
Formel:
C₁₄H₁₃ClFNO Molecular Weight: 265,711 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00109575 CAS-Nummer: 477848-49-0 |