3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propan-1-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC27962-1G
APOSPC27962-1GEA
1570
EUR
APOSPC27962-1G
3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propan-1-ol, tech
3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propan-1-ol
Formel:
C₉H₁₂FNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03412714 CAS-Nummer: 612532-14-6 |