3-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC27963-1G
APOSPC27963-1GEA
0
EUR
APOSPC27963-1G
3-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol, tech
3-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Formel:
C₁₀H₁₂F₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03412708 CAS-Nummer: 683221-00-3 |