(2E)-3-(Dimethylamino)-1-[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-en-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC27964-1G
APOSPC27964-1GEA
1570
EUR
APOSPC27964-1G
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-en-1-one, tech
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₂H₁₁F₄NO Molecular Weight: 261,215 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06496095 CAS-Nummer: 154258-42-1 |