(2E)-3-(Dimethylamino)-1-[2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-en-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC27965-1G
APOSPC27965-1GEA
1570
EUR
APOSPC27965-1G
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-[2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-en-1-one, tech
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-[2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₂H₁₁F₄NO Molecular Weight: 261,215 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05974922 CAS-Nummer: 860649-00-9 |