1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC27968-1G
APOSPC27968-1GEA
1570
EUR
APOSPC27968-1G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile, tech
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₄ClF₃N₄ Molecular Weight: 272,614 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00664252 CAS-Nummer: 122890-60-2 |