[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methyl 2-chloroacetate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC27969-1G
APOSPC27969-1GEA
1570
EUR
APOSPC27969-1G
[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methyl 2-chloroacetate, tech
[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methyl 2-chloroacetate
Formel:
C₈H₇Cl₂F₃N₂O₂ Molecular Weight: 291,055 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00141485 CAS-Nummer: 303148-55-2 |