3-{[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]oxy}butan-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC27972-1G
APOSPC27972-1GEA
1570
EUR
APOSPC27972-1G
3-{[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]oxy}butan-2-one, tech
3-{[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]oxy}butan-2-one
Formel:
C₉H₁₁F₃N₂O₂ Molecular Weight: 236,191 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01314996 CAS-Nummer: 477708-98-8 |