N'-[(1E)-1-(4-Fluorophenyl)ethylidene]methoxycarbohydrazide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC27973-1G
APOSPC27973-1GEA
1570
EUR
APOSPC27973-1G
N'-[(1E)-1-(4-Fluorophenyl)ethylidene]methoxycarbohydrazide, tech
N'-[(1E)-1-(4-Fluorophenyl)ethylidene]methoxycarbohydrazide
Formel:
C₁₀H₁₁FN₂O₂ Molecular Weight: 210,205 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00792964 CAS-Nummer: 112382-27-1 |