N'-[(1E)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]methoxycarbohydrazide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC27974-1G
APOSPC27974-1GEA 1570 EUR
APOSPC27974-1G
N'-[(1E)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]methoxycarbohydrazide, tech
N'-[(1E)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]methoxycarbohydrazide
Formel: C₁₁H₁₁F₃N₂O₂
Molecular Weight: 260,212 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792965
CAS-Nummer: 303148-64-3